Formamid Odczynnik do biologii molekularnej
Product No. F9037
CAS RN 75-12-7
EC 200-842-0
Synonimy: Amid C1, amid mrówkowy, metanamid, karbamaldehyd
Opis produktu
Formamid to odczynnik, który jest rozpuszczalnikiem jonizującym w buforach wodnych. Jest szeroko stosowany w biochemii i biologii molekularnej, szczególnie w badaniach nad kwasami nukleinowymi. Opisano procedury stosowania formamidu w sekwencjonowaniu DNA i w żelach do sekwencjonowania poliakrylamidowego, co pomaga wyeliminować strukturę drugorzędową w kwasach nukleinowych, a tym samym kompresję danych w żelu.
Inne protokoły zawierają formamid do denaturacji RNA, hybrydyzacji i usuwania Northern blot, testów ochrony przed rybonukleazą, przechowywania RNA i hybrydyzacji Southern.2 Opisano zastosowanie formamidu do ilościowego oznaczania mRNA w hepatocytach rozpuszczonych w tiocyjanianie guanidyny.3 Opisano protokoły stosowania formamidu do izolacji DNA z hodowanych bakteriofagów ë i hodowanych komórek ssaków.2
Formamid może być zawarty na poziomie do 50% w indukowanej streptawidyną procedurze elektroforetycznej zmiany ruchliwości do izolacji jednoniciowego DNA z produktów PCR.4
Formamid jest również wykorzystywany w takich zastosowaniach na dużą skalę, jak produkcja estrów mrówkowych, produkcja kwasu cyjanowodorowego poprzez katalityczną dehydratację oraz jako zmiękczacz do papieru.1 Opublikowano badanie zastosowania formamidu do odzyskiwania produktów degradacji estradiolu w preparacie do przezskórnego podawania leków.5 Opisano protokół, który włącza formamid do analizy związków beta-blokerowych za pomocą niewodnej elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową.6
Środki ostrożności i zastrzeżenia
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do leków, użytku domowego lub innych zastosowań. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki.
Instrukcje przygotowania
Ten produkt jest mieszalny z wodą (formamid:woda, 50% v/v), dając klarowny, bezbarwny roztwór.
Przechowywanie/stabilność
Temperatura przechowywania 2-8 °C
Produkt jest dejonizowany i pakowany w argonie w butelki z bursztynowego szkła. Po otwarciu butelki i wystawieniu formamidu na działanie tlenu, produkt ten zacznie się utleniać do kwasu mrówkowego. Dlatego po otwarciu butelkę należy przedmuchać azotem i przechowywać w stanie zamrożonym, aby zapobiec utlenianiu.
Profil produktu
Wzór cząsteczkowy: CH3NO
Masa cząsteczkowa: 45,04
Temperatura topnienia: 2,55 °C1
Temperatura wrzenia: 210.5 °C (760 torr; częściowy rozkład zachodzi na tlenek węgla i amoniak pod ciśnieniem atmosferycznym, począwszy od 180 °C)1
Molarność (czysta ciecz): 25,09 (w oparciu o gęstość 1,13 g/ml)
Specyfika
Ten produkt jest oznaczony jako Molecular Biology grade i nadaje się do stosowania w hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
Network error: Failed to fetch