Oczyszczanie przy użyciu sefarozy kalmodulinowej 4B
Kalmodulina jest wysoce konserwatywnym białkiem regulatorowym występującym we wszystkich komórkach eukariotycznych. Białko to jest zaangażowane w wiele procesów komórkowych, takich jak metabolizm glikogenu, kontrola cytoszkieletu, neurotransmisja, aktywność fosforanowa i kontrola stosunku NAD+/NADP+. Calmodulin Sepharose 4B zapewnia wygodną metodę izolacji wielu białek wiążących kalmodulinę zaangażowanych w te szlaki.
Kalmodulina wiąże białka głównie poprzez ich interakcje z hydrofobowymi miejscami na jej powierzchni. Miejsca te są odsłonięte po zmianie konformacyjnej wywołanej działaniem Ca2+ na oddzielne miejsca wiążące Ca2+. Wiązanie enzymów może być wzmocnione, jeśli obecny jest substrat enzymu, a kompleksy enzym-substrat-kalmodulina-Ca2+ są szczególnie stabilne.
Opcje oczyszczania | |||
---|---|---|---|
Pojemność wiązania/ml pożywki | Maksymalny przepływ roboczy | Komentarze | |
Calmodulin Sepharose 4B | Brak dostępnych danych | 75 cm/h* | Dostarczana jako zawiesina gotowa do pakowania w kolumnie. |
* Patrz Załącznik 4, aby przeliczyć przepływ liniowy (cm/h) na objętościowe natężenie przepływu. Maksymalny przepływ operacyjny jest obliczany na podstawie pomiaru w kolumnie z wypełnieniem o wysokości złoża 10 cm i średnicy wewnętrznej 5 cm.
Wykonywanie separacji
Bufor wiążący: 50 mM Tris-HCl, 0,05-0,2 M NaCl, 2 mM CaCl2, pH 7,5
Bufor elucyjny: 50 mM Tris-HCl, 0,05-0,2 M NaCl, 2 mM EGTA, pH 7,5
- Zapakuj kolumnę (Pakowanie i przygotowanie kolumny) i przemyć co najmniej 10 objętościami buforu wiążącego w celu usunięcia środka konserwującego.
- Wyrównać kolumnę za pomocą 10 objętości buforu wiążącego.
- Nałożyć próbkę, stosując niski przepływ od 15 cm / h, podczas nakładania próbki (szybkość przepływu jest najważniejszym czynnikiem dla maksymalnego wiązania).
- Płukać 5-10 objętościami buforu wiążącego lub do momentu, gdy w eluencie nie pojawi się żaden materiał (monitorowany przez absorpcję UV przy A280 nm).
- Elutować 5 objętościami buforu elucyjnego.
Usuń proteazy tak szybko, jak to możliwe z próbki, ponieważ miejsca wiążące kalmodulinę na białkach są często bardzo podatne na działanie proteaz (Oczyszczanie lub usuwanie proteaz serynowych, np. trombiny i trypsyny oraz zymogenów).
Usuń wolną kalmodulinę z próbki za pomocą chromatografii oddziaływań hydrofobowych w obecności Ca2+ na HiTrap Phenyl FF (high sub) lub za pomocą chromatografii jonowymiennej na HiTrap Q FF.
Ponieważ mogą wystąpić pewne niespecyficzne interakcje jonowe, zaleca się niskie stężenie soli (0,05-0,20 M NaCl) w celu promowania wiązania z ligandem przy jednoczesnym wyeliminowaniu wszelkich niespecyficznych wiązań.
Użyj środków chelatujących do elucji białek. Środki chelatujące usuwają Ca2+ z kalmoduliny, odwracając zmianę konformacyjną, która odsłoniła miejsca wiązania białka. Jony wapnia mogą być również wypierane przez wysokie stężenie soli, 1 M NaCl.
Czyszczenie
Alternatywa 1
Przemyć 3 objętościami kolumny 0,05 M Tris-HCl, 1,0 M NaCl, 2 mM EGTA, pH 7.5 i natychmiast ponownie wyrównać za pomocą 5-10 objętości kolumny buforu wiążącego.
Alternatywa 2
Płukać 3 objętościami kolumny 0,1 M buforu węglanu amonu, 2 mM EGTA, pH 8,6, a następnie 3 objętościami kolumny 1 M NaCl, 2 mM CaCl2. Kontynuować płukanie 3 objętościami kolumny 0,1 M buforu octanu sodu, 2 mM CaCl2, pH 4,4, a następnie 3 objętościami kolumny buforu wiążącego.
Usuń silne zanieczyszczenia przez płukanie niejonowym detergentem, takim jak 0,1% Triton X-100 w temperaturze +37 °C przez 1 min.
Charakterystyka nośnika
Gęstość ligandu | Skład | Stabilność pH* | Średnia wielkość cząstek | |
---|---|---|---|---|
Calmodulin Sepharose 4B | 0.9-1.3 mg/ml | Kalmodulina jąder bydlęcych sprzężona z sefarozą 4B metodą CNBr. | Krótkoterminowe 4-9 Długoterminowe 4-9 | 90 µm |
* Długoterminowy odnosi się do przedziału pH, w którym medium jest stabilne przez długi okres czasu bez negatywnego wpływu na jego późniejszą wydajność chromatograficzną. Krótkoterminowy odnosi się do przedziału pH dla procedur regeneracji, czyszczenia i sanityzacji.
Stabilność chemiczna
Stabilny we wszystkich powszechnie stosowanych roztworach wodnych.
Przechowywanie
Umyć nośniki i kolumny 20% etanolem (użyć około 5 objętości kolumn dla zapakowanych nośników) i przechowywać w temperaturze od +4 do +8 °C.
Network error: Failed to fetch