Merck
Strona głównaTechniki pierwotnej hodowli komórekProtokół przygotowania i hodowli kriokonserwowanych i proliferujących komórek PromoCell®
Protokół przygotowania i hodowli kriokonserwowanych i proliferujących komórek PromoCell®
Produkty te są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wybranych krajach europejskich.
Protocol for Handling and Cultivating Cryopreserved Primary Cells
Important Notes:
  • Po dostarczeniu, przechowuj kriokonserwowane komórki w ciekłym azocie lub natychmiast je posiej. Przechowywanie w temperaturze -80°C nie jest wystarczające do zachowania komórek i powoduje ich nieodwracalne uszkodzenie.
  • Obsługuj przy użyciu techniki aseptycznej i w komorze bezpieczeństwa biologicznego z przepływem laminarnym.
  1. Przygotuj pożywkę
    Oblicz potrzebną powierzchnię hodowli zgodnie z gęstością posiewu (patrz tabela poniżej) i liczbą komórek dla danej partii podaną w certyfikacie analizy. Napełnij naczynia do hodowli komórkowej odpowiednią objętością pożywki PromoCell® Growth Medium (co najmniej 9 ml na fiolkę z komórkami). Umieścić naczynia w inkubatorze (37°C, 5% CO2) na 30 minut.
  2. Rozmrażanie komórek
    Wyjąć fiolkę z pojemnika z ciekłym azotem i natychmiast umieścić w suchym lodzie - nawet na czas krótkiego transportu. W komorze z przepływem laminarnym krótko przekręć nakrętkę o ćwierć obrotu, aby zmniejszyć ciśnienie, a następnie ponownie dokręć. Zanurzyć fiolkę w łaźni wodnej (37°C) aż do zakrętki na 2 minuty. Upewnij się, że woda nie dostała się do gwintu zakrętki.
  3. Dezynfekcja fiolki i wysiew komórek
    Dokładnie przepłucz fiolkę 70% etanolem w komorze z przepływem laminarnym. Następnie odessać nadmiar etanolu z obszaru gwintu zakrętki. Otwórz fiolkę i przenieś komórki do naczynia do hodowli komórkowej zawierającego wstępnie ogrzaną pożywkę z kroku 1.
  4. Inkubuj komórki
    Umieść naczynie w inkubatorze (37 °C, 5% CO2) w celu przyłączenia komórek. Wymień pożywkę po 16-24 godzinach, a następnie co dwa do trzech dni. Komórki powinny być podhodowane zgodnie z protokołem podhodowli (patrz poniżej), gdy osiągną 70-90% konfluencji.
.Protokół obsługi i hodowli pierwotnych komórek proliferujących
Pierwotne komórki PromoCell są dostępne w formacie proliferującym (bez kriokonserwacji).
Ważne uwagi:
  • Rozpocznij natychmiast po dostawie.
  • Używaj techniki aseptycznej i pracuj w komorze bezpieczeństwa biologicznego z przepływem laminarnym.
  1. Inkubacja komórek
    Opakuj naczynie hodowlane, nie otwieraj pokrywy i natychmiast umieść je w inkubatorze (37 °C, 5% CO2) na 3 godziny, aby umożliwić komórkom regenerację po transporcie.
  2. Wymień podłoże transportowe
    Ostrożnie otwórz naczynie, opłucz wewnętrzną stronę pokrywy 70% etanolem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Odessać medium transportowe z naczynia. Dodaj 10 ml odpowiedniej pożywki PromoCell® Cell Growth Medium.
  3. Sprawdź i inkubuj komórki
    Sprawdź gęstość komórek. Otwórz pokrywkę o pół obrotu i umieść naczynie w inkubatorze (37 °C, 5% CO2). Zmieniaj pożywkę co dwa do trzech dni. Komórki powinny być subkulturowane zgodnie z protokołem subkulturowania (patrz poniżej), gdy osiągną 70-90% konfluencji.
Primary Cell Subcultivation Protocol
Important Notes:
  • Stosować technikę aseptyczną i komorę bezpieczeństwa biologicznego z przepływem laminarnym.
  • Ze względu na niską zawartość surowicy lub jej brak, pożywki PromoCell® nie nadają się do neutralizacji trypsyny (na przykład podczas podhodowli komórek).Zamiast tego zalecamy użycie zestawu DetachKit (C-41200, C-41210, C-41220), który zawiera HEPES BSS, trypsynę/EDTA i roztwór neutralizujący trypsynę.
  1. Przygotowanie odczynników i płukanie komórek
    Umieść PromoCell® DetachKit w temperaturze pokojowej na co najmniej 30 minut, aby dostosować temperaturę odczynników. Ostrożnie odessać pożywkę z naczynia hodowlanego. Dodaj 100 µl roztworu HEPES BSS na cm2 powierzchni naczynia, aby umyć komórki i ostrożnie mieszaj naczynie przez 15 sekund.
  2. Odłącz komórki
    Uwaga: Zalecamy odłączanie komórek w temperaturze pokojowej.
    Ostrożnie odessać HEPES BSS z naczynia hodowlanego. Dodaj 100 µl roztworu trypsyny/EDTA na cm2 powierzchni naczynia. Zamknij naczynie i zbadaj komórki pod mikroskopem. Gdy komórki zaczną się oddzielać, delikatnie postukaj w bok naczynia hodowlanego, aby usunąć pozostałe komórki.
  3. Zneutralizuj trypsynę i zbierz komórki
    Dodaj 100 µL roztworu neutralizującego trypsynę na cm2 powierzchni naczynia i delikatnie wstrząśnij naczyniem w celu wymieszania. Ostrożnie odessać zawiesinę komórek pipetą i przenieść do probówki do wirowania. Wiruj komórki przez trzy minuty z prędkością 220 x g.
  4. Inkubuj komórki
    Odrzuć supernatant z osadu komórek. Dodać 1 ml odpowiedniej pożywki PromoCell® Cell Growth Medium i ponownie zawiesić komórki, delikatnie pipetując w górę i w dół. Umieść komórki zgodnie z zalecaną gęstością wysiewu w nowych naczyniach do hodowli komórkowej zawierających podgrzaną pożywkę do hodowli komórkowej. Umieść naczynia w inkubatorze (37°C, 5% CO2) i zmieniaj pożywkę co dwa do trzech dni.
*numery katalogów w tej tabeli dotyczą kriokonserwowanych komórek i nośników w opakowaniach gotowych do użycia