Kalkulator siły G: RCF na RPM
Względna siła odśrodkowa (RCF) odnosi się do ilości siły przyłożonej podczas korzystania z wirówki. Aby przeliczyć obroty na minutę (RPM) na względną siłę odśrodkową (RCF) lub siłę g, należy użyć następującego wzoru: RCF = (RPM)2 × 1,118 × 10-5 × r. Względna siła odśrodkowa zależy od prędkości obrotowej w RPM i odległości cząstek od środka obrotu. Gdy prędkość obrotowa jest podana w RPM, a odległość (r) jest wyrażona w centymetrach, można obliczyć RCF.
Poniższy kalkulator przeliczy siłę g (RCF) z obrotów na minutę (RPM) lub odwrotnie, aby uzyskać bardziej precyzyjne wyniki eksperymentów i kontroli jakości, które wymagają wirowania. Znajdź siłę g, wprowadzając liczbę obrotów na minutę i promień wirnika wirówki. Lub oblicz obroty na minutę, biorąc pod uwagę siłę g (x g) i promień wirówki.
Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra zapewniają szybkie i wydajne zagęszczanie nawet w najbardziej wrażliwych zastosowaniach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i zamówić filtry Amicon® Ultra.
Obliczanie względnej siły odśrodkowej (RCF) do RPM i odwrotnie
Co to jest wirowanie?
Wirowanie to sposób na zwiększenie wielkości pola grawitacyjnego, tak aby cząstki w zawiesinie doświadczały promieniowej siły odśrodkowej, która odsuwa je od osi obrotu.
Co to jest względna siła odśrodkowa?
Względna siła odśrodkowa (RCF) lub siła g to siła promieniowa generowana przez wirujący wirnik wyrażona względem ziemskiej siły grawitacji. Siła g działająca na cząsteczki jest wykładnicza względem prędkości obrotowej zdefiniowanej jako obroty na minutę (RPM).
Podwojenie prędkości obrotowej zwiększa siłę odśrodkową czterokrotnie. Siła odśrodkowa wzrasta również wraz z odległością od osi obrotu. Te dwa parametry mają istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniej wirówki.
Relative Centrifugal Force (RCF) Formula
Using the G Force Formula
RCF lub siła g zależy od prędkości obrotowej w RPM i odległości cząstek od środka obrotu. Gdy prędkość obrotowa jest podana w RPM, a odległość (r) jest wyrażona w centymetrach, RCF można obliczyć za pomocą następującego wzoru.
Formuła siły G
g Force (RCF) = (RPM)2 × 1.118 × 10-5 × r
Gdy prędkość obrotowa nie jest znana, a podana jest siła g i promień (r), można obliczyć prędkość obrotową za pomocą następującego wzoru:
Wzór na RPM
RPM = √[RCF/(r × 1.118)] × 1 × 105
RCF (siła g) = względna siła odśrodkowa
r = promień obrotu (cm) = promień obrotu (cm)