Wstecz
ZnO nanoparticle ink solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ZnO
Numer CAS:
1314-13-2
Masa cząsteczkowa:
81.39
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
921599
ZnO nanoparticle ink solution,
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
Rozwiń
Wyświetl ceny
921580
ZnO nanoparticle ink solution,
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV