Wstecz
Vinblastine sulfate salt
Synonim(y):
VLB, Vincaleukoblastine sulfate salt
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
46
H
58
N
4
O
9
· H
2
SO
4
Numer CAS:
143-67-9
Masa cząsteczkowa:
909.05
Numer WE:
205-606-0
Products
Kategoria produktu
bioactive small molecules (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu
Temperatura topnienia (°C)
Czystość
Spektrum aktywności
Obszar badawczy
Poziom jakości
Tryb działania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
V1377
Vinblastine sulfate salt,
≥97% (HPLC), powder, plant alkaloid