Merck
Verapamil Related Compound A Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Związek pokrewny werapamilu A
Verapamil Related Compound A Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.86
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Działanie
Format
Poziom jakości