Merck
TSKgel® Kolumna HPLC GMHHR-M phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
TSKgel® GMHHR-M (5 µm) HPLC Columns
TSKgel® Kolumna HPLC GMHHR-M phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
Products
Kategoria produktu
Producent
Linia produktu
Działanie
USP Suitability
Metoda separacji
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cm)
Rozmiar cząstki (µm)