Trospium impurity C
Synonim(y):
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1′-pyrrolidinium] chloride
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.74
Products
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Zastosowanie