Wstecz
Specialty Glass Column
Products
Kategoria produktu
columns (4)
Marka
Supelco (4)
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
64752
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Rozwiń
Wyświetl ceny
64755
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
Rozwiń
Wyświetl ceny
64748
Specialty Glass Column,
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Rozwiń
Wyświetl ceny
64756
Specialty Glass Column,
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall