Wstecz
SPB
®
-PUFA Capillary GC Column
Products
Kategoria produktu
columns (1)
Marka
Supelco (1)
Działanie
Typ kolumny
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (m)
Zastosowanie
d
f
(µm)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
24323
SPB
®
-PUFA Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, d
f
0.20 μm