Wstecz
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
Products
Producent
Format
Zastosowanie
Typ materiału odniesienia
Filtruj produkty
Showing 1-10 of 10
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
HVS04
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 31.99 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS01
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 2.884 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS06
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 100.3 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS02
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 5.697 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS03
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 10 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS05
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 54.13 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS07
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 181.3 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS08
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 313.7 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS10
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 1009 cSt (40 °C)
Rozwiń
Wyświetl ceny
HVS15
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 13072 cSt (40 °C)