Wstecz
Shields and Sang M3 Insect Medium
Products
Kategoria produktu
media (2)
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Postać fizyczna
Wodorowęglan sodu
Poziom jakości
Metoda sterylizacji
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
S8398
Shields and Sang M3 Insect Medium,
With L-glutamine, without potassium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
Rozwiń
Wyświetl ceny
S3652
Shields and Sang M3 Insect Medium,
With ʟ-glutamine and potassium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture