Wstecz
Septa, Viton
®
Products
Kategoria produktu
septa (1)
Marka
Supelco (1)
Średnica (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Kolor
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27355
Septa, Viton
®
,
black Viton
®
, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea