Merck
Rottlerin A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Rottlerin
Rottlerin A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Synonim(y):
Rottlerin
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H28O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.54
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Obszar badawczy