Wstecz
Pure Water Density Standard
Synonim(y):
Water
Wzór liniowy:
H
2
O
Numer CAS:
7732-18-5
Masa cząsteczkowa:
18.02
Numer WE:
231-791-2
Products
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Działanie
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
certified reference material (2)
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
DENWAT
Pure Water Density Standard,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
Rozwiń
Wyświetl ceny
DENWAT3
Pure Water Density Standard,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C