Wstecz
ProteoMass
™
Insulin MALDI-MS Standard
Synonim(y):
Insulin from bovine pancreas
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
254
H
377
N
65
O
75
S
6
Numer CAS:
11070-73-8
Masa cząsteczkowa:
5733.49
Numer WE:
234-291-2
Products
Masa cząsteczkowa wzoru
Poziom jakości
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
I6279
ProteoMass
™
Insulin MALDI-MS Standard,
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da