Wstecz
Ochratoxin B solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
20
H
19
NO
6
Numer CAS:
4825-86-9
Masa cząsteczkowa:
369.37
Numer WE:
200-835-2
Products
Kategoria produktu
mycotoxins (1)
Marka
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Czystość aplikacyjna
analytical standard (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
32411
Ochratoxin B solution,
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard