Wstecz
N
-Nitrosodiphenylamine solution
Synonim(y):
N
-Nitroso-
N
-phenylaniline, Diphenylnitrosamine, Diphenylnitrosoamine
Numer CAS:
86-30-6
Numer WE:
200-659-6
Products
Marka
Supelco (1)
Linia produktu
Działanie
Format
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
certified reference material (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
40060
N
-Nitrosodiphenylamine solution,
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol