Merck
MRQ30 Clear CD Vial™, Blue cap, Pre-slit TEF/Silicone septa volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
MRQ30 Clear CD Vial, Blue cap, Pre-slit TEF/Silicone septa
MRQ30 Clear CD Vial™, Blue cap, Pre-slit TEF/Silicone septa volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Certified CD Vial (Center Draining) Kit, 9 mm thread with cap/septa, unassembled
Products
Kategoria produktu
Marka
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania