Wstecz
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent
Numer CAS:
9048-46-8
Products
Kategoria produktu
albumins (1)
Marka
Sigma-Aldrich (3)
Postać fizyczna
Poziom jakości
Pochodzenie geograficzne
Wielkość opakowania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
810967
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
pack of 50 mL, 19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable
Rozwiń
Wyświetl ceny
810961
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
pack of 1 L, 19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable
Rozwiń
Wyświetl ceny
810963
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
pack of 10 L, 19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable