Wstecz
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Transduction Particles puro
Synonim(y):
MISSION
®
Products
Kategoria produktu
lentiviral particles (1)
shRNA (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Linia produktu
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
SHC201V
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Transduction Particles puro,
Contains no shRNA insert