Wstecz
Millicell
®
Disposable Hemocytometer
Synonim(y):
Cell Culture
Products
Kategoria produktu
slides (2)
Marka
Millipore (2)
Wysokość (mm)
Dołki
Kolor
Wielkość opakowania
Sterylność
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
MDH-2N1
Millicell
®
Disposable Hemocytometer,
Neubauer Improved ruling pattern, 2 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
Rozwiń
Wyświetl ceny
MDH-4N1
Millicell
®
Disposable Hemocytometer,
Neubauer Improved ruling pattern, 4 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped