Methotrexate Related Compound E
Synonim(y):
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid hemihydrochloride
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N7O2 · 0.5HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.56
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Poziom jakości