Wstecz
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Synonim(y):
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
Numer CAS:
9054-63-1
Numer WE:
232-942-5
Products
Kategoria produktu
proteases (2)
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Pochodzenie biologiczne
Postać fizyczna
Tkanka
Skład chemiczny
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
L5006
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney,
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
Rozwiń
Wyświetl ceny
L6007
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney,
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)