Wstecz
Kern EMB-S series stackable precision balances
Products
Kategoria produktu
balances (2)
Producent
Średnica (mm)
Nośność (g)
Rozdzielczość (g)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z742812
Kern EMB-S series stackable precision balances,
Kern EMB 5000-0SS05, weighing capacity 5000 g, precision: ±3.0 g, resolution: 1 g, linearity: 1.0 g, pack of 5 ×
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742811
Kern EMB-S series stackable precision balances,
Kern EMB 2000-0SS05, weighing capacity 2000 g, precision: ±3.0 g, resolution: 1 g, linearity: 1.0 g, pack of 5 ×