Wstecz
Hettich
®
adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
Synonim(y):
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Kategoria produktu
adapters (1)
Producent
Wielkość opakowania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z724408
Hettich
®
adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615,
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors