Wstecz
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes
Synonim(y):
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Kategoria produktu
adapters (2)
Producent
Wielkość opakowania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z728594
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z728365
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm