Merck
Estradiol valerate for system suitability European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Estradiol valerate for system suitability
Estradiol valerate for system suitability European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Estradiol 17-valerate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.50
Products
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Zastosowanie