Wstecz
Empty Tube for Thermal Desorption
Products
Kategoria produktu
tubes (5)
Marka
Supelco (1)
Zrównoważony rozwój
Cecha
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cale)
Średnica zewnętrzna (mm)
Kompatybilność
Zastosowanie
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-5 of 5
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
29538-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, pkg of 10 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
21822-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
stainless steel (includes screens), O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
28714-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Rozwiń
Wyświetl ceny
20380-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
25084
Empty Tube for Thermal Desorption,
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.