Wstecz
Ecgonine methyl ester solution
Synonim(y):
Ecgonine methyl ester solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
10
H
17
NO
3
Numer CAS:
7143-09-1
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer WE:
200-835-2
Products
Marka
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Postać fizyczna
Format
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
certified reference material (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
E-001
Ecgonine methyl ester solution,
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant