Wstecz
Dural
®
- aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1
Products
Producent
Postać fizyczna
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GF60413217
Dural
®
- aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1,
100mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
Rozwiń
Wyświetl ceny
GF51450667
Dural
®
- aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1,
1000mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
Rozwiń
Wyświetl ceny
GF56411603
Dural
®
- aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1,
500mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
Rozwiń
Wyświetl ceny
GF51651299
Dural
®
- aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1,
200mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn