Merck
DCPIB ≥98% (HPLC)
DCPIB
DCPIB ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentylindan-1-on-5-yl)oxybutyric acid
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.36
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Czystość
Obszar badawczy