Merck
D-(−)-Citramalic acid lithium salt ≥95.0% (GC)
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
D-(−)-Citramalic acid lithium salt ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O5 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.11 (free acid basis)
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Czystość
Izomer optyczny