Wstecz
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
Products
Kategoria produktu
vials (1)
Marka
Supelco (1)
Średnica (mm)
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27239
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa,
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea