Wstecz
Crimp seals with PTFE/rubber septa
Products
Kategoria produktu
septa (2)
Marka
Supelco (2)
Średnica (mm)
Typ zamknięcia
Kolor
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27454-U
Crimp seals with PTFE/rubber septa,
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
33233-U
Crimp seals with PTFE/rubber septa,
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm