Wstecz
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips
Products
Kategoria produktu
pipette tips (6)
Producent
Zakres objętości (µL)
Kolor
Wielkość opakowania
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
CLS4714
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
100-1000 μL pipet tips, blue, sterile, 100tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
Rozwiń
Wyświetl ceny
CLS4711
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Rozwiń
Wyświetl ceny
CLS4710
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 96 tips/rack, 10 racks/case, 960 tips/case
Rozwiń
Wyświetl ceny
CLS4713
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
100-1000 μL pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Rozwiń
Wyświetl ceny
CLS4715
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
pipet tip hinged rack insert, 100-1000 μL pipet tips, blue, non-sterile, 100 tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
Rozwiń
Wyświetl ceny
CLS4712
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case