Wstecz
Corning
®
Axygen
®
32-dołkowa polipropylenowa mikropłytka PCR
Synonim(y):
Corning
®
Axygen
®
PCR Microplate
Products
Kategoria produktu
plates (1)
Producent
Typ wiązania
Studzienki
Kolor
Sterylność
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
AXYPCR32C
Corning
®
Axygen
®
32-dołkowa polipropylenowa mikropłytka PCR,
size 32 wells, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs