Wstecz
Cleaned Copper Tubing
Products
Kategoria produktu
tubing (2)
Marka
Supelco (2)
Średnica zewnętrzna (mm)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
20488
Cleaned Copper Tubing,
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Rozwiń
Wyświetl ceny
20489
Cleaned Copper Tubing,
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)