Merck
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide ≥95% (HPLC)
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
CCK-4, Gastrin Tetrapeptide, Tetragastrin, Trp-Met-Asp-Phe amide
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.70
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu