Wstecz
Cariprazine-D
8
solution
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
21
H
24
D
8
Cl
2
N
4
O
Numer CAS:
1308278-50-3
Masa cząsteczkowa:
435.46
Products
Marka
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Poziom jakości
Wielkość opakowania
Czystość aplikacyjna
certified reference material (1)
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
C-249
Cariprazine-D
8
solution,
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant