Wstecz
Aquivion
®
D98-25BS
Synonim(y):
Aquivion
®
SO
3
H-form
Wzór liniowy:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Zrównoważony rozwój
Cecha
Postać fizyczna
Skład chemiczny
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
802557
Aquivion
®
D98-25BS,
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO
3
H, contains CF
3
polymer chain ends as stabilizer