Wstecz
Amersham
™
Protran
®
western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system
Products
Kategoria produktu
membranes (2)
Producent
Długość (mm)
Materiał membrany
Wielkość opakowania
Wielkość porów (µm)
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GE10600124
Amersham
™
Protran
®
western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system,
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, W × L 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600125
Amersham
™
Protran
®
western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system,
nitrocellulose membrane, pore size 0.2 μm, L × W 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea