Wstecz
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
Products
Producent
Średnica (mm)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS,
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors