Wstecz
52 Składnik Norma dotycząca powietrza w pomieszczeniach
Synonim(y):
Japanese Indoor Air Standard Mix
Products
Marka
Supelco (1)
Linia produktu
Format
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
certified reference material (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
47537-U
52 Składnik Norma dotycząca powietrza w pomieszczeniach,
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)