Nazwa produktu
Atto 725 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Numer produktu
47156
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 98.0 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Faint Green to Green |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1 MG/ML IN DMF |
| EMISSION MAXIMUM | 752 ± 5 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC. 725 NM IN 0.1 M PHOSPHATE PH 7.0 |