Nazwa produktu
N-Adipoylglycine analytical standard
Numer produktu
53603
Marka produktu
sial
Numer CAS
66060-81-9
Masa cząsteczkowa
203.19
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |