Nazwa produktu
Dibenzothiophene analytical standard
Numer produktu
45776
Marka produktu
sial
Numer CAS
132-65-0
Masa cząsteczkowa
184.26
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 96 - 102 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |