Nazwa produktu
Aflatoxin B1 solution 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Numer produktu
34029
Marka produktu
sial
Numer CAS
1162-65-8
Masa cząsteczkowa
312.27
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| CONCENTRATION COMP1 | ~ 2 ug/ml |
| MEASURING TOLERANCE P± | ≤ 0.200 ug/ml |
| SOLVENT | ACETONITRILE |
| PURITY (HPLC) COMP1 | ≥ 98.0 % |
| MEASURING TOLERANCE P± COMP1 | ≤ 2.0 % |