Nazwa produktu
1-(Trimethylacetyl)imidazole 98%
Numer produktu
660353
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
4195-19-1
Masa cząsteczkowa
152.19
Test | Charakterystyka techniczna |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO OFF-WHITE POWDER, CRYSTALS, |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 97.5% (MINIMUM) |
APPROVED APRIL 17, 2007 RJM |